Learn More
IRS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17509-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16827414
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
XPOT is a protein belonging to the RAN-GTPase exportin family that mediates export of tRNA from the nucleus to the cytoplasm. Translocation of tRNA to the cytoplasm occurs once exportin has bound both tRNA and GTP-bound RAN.
Spezifikation
Spezifikation
IRS1
Polyclonal
Unconjugated
IRS1
HIRS 1, insulin receptor substrate 1, IRS 1, IRS1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
3667
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P35568
IRS1
IRS1 Fusion Protein Ag11714
150 μL