Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Pumpenschläuche
Für Anwendungen mit hoher chemischer Beständigkeit
180.00 € - 220.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Iso-Versinic |
Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wo hohe Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10387562
|
Gilson™
F1817741 |
0.5 mm | 2.9 ml/min |
180.00 €
4 Stück |
Lager vorr\u00E4tigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10643305
|
Gilson™
F1817745 |
2 mm | 24 ml/min |
220.00 €
1 Stück |
Lager vorr\u00E4tigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10521463
|
Gilson™
F1817743 |
1 mm | 10 ml/min |
200.00 €
4 Stück |
Lager vorr\u00E4tigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- so-Versinic™
Spezifikation
Autoklavierbar | |
40 cm | |
Wo hohe Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist | |
Für die meisten Gase nicht permeabel | |
Pumpenschlauch |
Iso-Versinic | |
Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen | |
-20 °C | |
Schwarz |