Learn More
Isobutylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081166
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
Isobutylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1000 mg/ml bei 25 °C), Ether, Alkohol, Aceton und Benzol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-81-9
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00008146
InChI-Schlüssel KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
PubChem CID 6558
ChEBI CHEBI:15997
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-amin
SMILES CC(C)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutylamine
Schmelzpunkt °C to 85°C
Dichte 0.736 g/mL
Siedepunkt 67°C to 69°C
Flammpunkt -9°C (15°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.397
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1214
Beilstein 385626
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,5132
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),ether,alcohol,acetone and benzene.
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isobutylamine