Learn More
DuPont™ IsoClean Einweg-Schutzanzug aus Tyvek
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall mit Kapuze und rutschhemmenden Überschuhen bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer.
- Der Kapuzenoverall umfasst befestigte, rutschfeste Überschuhe
- Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1)
- Umstochener Innensaum
- Elastischer Bund an Handgelenken, Knöcheln und Gesicht
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- Reißverschluss
- Aseptisch gefaltet
- Weiß.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | 2 Extragroß |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Verschlusstyp | Frontreißverschluss |
Saumtyp | Umgestochen |