Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid (IPTG) (dioxanfrei), Fisher BioReagents™
Chemische Identifikatoren
CAS | 367-93-1 |
---|---|
Summenformel | C9H18O5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.30 |
MDL-Nummer | MFCD00063273 |
InChI-Schlüssel | BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N |
Synonym | iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside |
PubChem CID | 656894 |
ChEBI | CHEBI:61448 |
SMILES | CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Beschreibung
BioreagenzienChemische Identifikatoren
367-93-1 | |
238.30 | |
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N | |
656894 | |
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
C9H18O5S | |
MFCD00063273 | |
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside | |
CHEBI:61448 |
Spezifikation
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside | |
367-93-1 | |
Weiß | |
≥99 % (by TLC) | |
MFCD00063273 | |
-28.5 to -34.5° (+ or −) | |
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N | |
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol | |
656894 | |
238.31 | |
Fest |
Dioxane-free | |
110° to 115°C | |
5 bis 7 | |
C9H18O5S | |
15, 5126 | |
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside | |
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
238.30 | |
CHEBI:61448 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
CAUTION!
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Obtain medical attention. .
NFPA
Health:1
Flammability:1
Instability:1
Recommended Storage : 4 °C
- Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.