Learn More
Isopropylboronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416747
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 76347-13-2 | C9H19BO2 | 170.059 g/mol
Isopropylboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylboronsäure-Pinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76347-13-2
Summenformel C9H19BO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.059
MDL-Nummer MFCD05663856
InChI-Schlüssel MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12727711
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylboronic acid pinacol ester
Siedepunkt 115°C (60 mmHg)
Brechungsindex 1.409
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 170.06
Reinheit (%) 98%