Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ SAF-T-SPILL™ NEUTRASORB™ Säureleckagen-Notfallkit und Komponenten
Seien Sie auf gefährliche ausgelaufene Flüssigkeiten im Labor vorbereitet. Für die Reinigung von verschütteten Säuren bietet NEUTRASORB™ eine schnelle, kontrollierte Neutralisierung konzentrierter Säuren und sichtbare Farbveränderungen als Hinweis auf eine vollständige Neutralisierung.
Marke:  Avantor™ 4442
Artikelnummer. 10527572
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht eine schnelle, kontrollierte Neutralisierung konzentrierter Säuren und sichtbare Farbveränderungen als Hinweis auf eine vollständige Neutralisierung
  • Jedes Set wird mit den entsprechenden Neutralisierern, Sicherheitsbrille, Schaufeln, Handschuhen, Entsorgungsbeuteln sowie Kabelbindern und Etiketten geliefert.
  • Füllen Sie Ihr Leckagen-Kontrollzentrum (oder erstellen Sie Ihr eigenes) mit Ersatzkits, die separat erhältlich sind.
  • Vorsicht: NEUTRASORB™ darf nicht bei verschütteter Fluorwasserstoffsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure oder Peroxy- (pro-) organischen oder andere hochreaktive Säuren verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Violett
Granulate
3,2 kg
Reinigungsset für Säureleckagen
Bromocresol Purple Indikator-Gütegrad (CAS 115-40-2; < 0,1 %), Calciumcarbonat (CAS 471-34-1; 5 - 25 %), Magnesiumoxid (CAS 1309-48-4; 25 - 45 %), Natriumcarbonat (CAS 497-19-8; 35 - 55 %)