Learn More
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Buchse/O-Ringaußenring
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Innengewinde/O-Ringgelenk ist eine austauschbare Kugelverbindung, die mit Viton- oder PTFE-beschichtetem Viton-O-Ring erhältlich ist.
Marke:  GPE Scientific™ GBF/35/20
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15854754
  • 33.75 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-10-2025
Beschreibung
  • Kugelschliff für den Einsatz mit Kugelgelenk
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen, Schaftbohrungen und Schaft-Außendurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Schaftbohrung: 20 mm, Schaftaußendurchmesser: 24 mm
Kugelgelenk/Buchse
35/20