Learn More
Kimberly-Clark™ Jackson Safety™ Atemschutzmasken
Die Filtration von Schadstoffen erleichtert das freie Atmen und die sichere Erledigung der Arbeit. Kimberly-Clark™ JACKSON SAFETY™ NRD Atemschutzmasken mit zwei Ventilen sind latexfrei, geformt und für den Einmalgebrauch bestimmt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 149:2001+A1:2009 |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Atemsicherheitsmaske |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Filtern von Metalldämpfen, feinem Staub, Wasser und ölhaltigem Dampf |
Enthält | Verstellbare Nasenklammer mit Ventil |
Beschreibung
- In zwei verschiedenen Leistungsstufen
- Passt sich dem Gesicht an und hält es kühler und trockener
- Ideal zum Filtern von Feinstaub, Wasser- und Ölnebeln, Metalldämpfen und Verschmutzungen
- Nasenkammer aus weichem Schaumstoff, konvexe Form und extrabreite, verstellbare Kopfbänder
Spezifikation
EN 149:2001+A1:2009 | |
Atemsicherheitsmaske | |
Verstellbare Nasenklammer mit Ventil | |
Je 10 |
Ja | |
Zum Filtern von Metalldämpfen, feinem Staub, Wasser und ölhaltigem Dampf | |
Ja |