Learn More
Cole-Parmer™ 3 in 1 pH/temperature (max. temp. 80°C) (for 35XX)
Optimieren Sie die Leistung Ihres Jenway Messgeräts
Marke:  Cole-Parmer™ 99960-40
Artikelnummer. 11400629
  • 131.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
Glas
80 °C (max.)
pH/Temperaturelektrode