Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmring für Adapter KA
Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive.
114.00 € - 157.00 €
Spezifikation
Menge | 100 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | (ab)dichtend, verschließend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | (ab)dichtend, verschließend |
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15864688
|
DWK Life Sciences™
286339509 |
RD 14 | Rot |
114.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15854688
|
DWK Life Sciences™
286339303 |
GL 14 | Gelb |
157.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Der Klemmring ist Bauteil und damit Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive. Er ist erhältlich für die Gewinde GL 14 und RD 14.
- Der Klemmring ist ein Bauteil des KECK™ Adapters KA und verbindet die Glasolive mit der Kunststoffolive
- Erhältlich für die Gewinde GL 14 und RD 14
Spezifikation
100 | |
(ab)dichtend, verschließend | |
(ab)dichtend, verschließend |