Learn More
Kerosin, geruchsarm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046470
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 64742-47-8
Kerosene is ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces. It is used in paints & coatings, consumer products, printing inks and agricultural chemical applications. It is also used in food contact applications such as aluminum rolling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kerosin eignet sich ideal für die Verdünnung von Ölen und anderen organischen Flüssigkeiten zur Bestimmung von Metallspuren. Es wird in Farben und Lacken, Konsumgütern, Druckfarben und landwirtschaftlichen chemischen Anwendungen verwendet. Außerdem wird es bei Anwendungen mit Lebensmittelkontakt wie Aluminiumrollen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.02 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-47-8
MDL-Nummer MFCD00135561
Synonym Kerosine
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kerosene
Namenshinweis low odor
Dichte 0.8
Siedepunkt 200°C to 250°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1223
Merck Index 14,5294
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.02g/L at 20°C).
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kerosene, low odor
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Petroleum distillates, hydrotreated light