Learn More
Ketoketal, 97 %, Thermo Scientific™
47.74 € - 180.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 56309-94-5 |
---|---|
Summenformel | C14H22O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.327 |
MDL-Nummer | MFCD00809704 |
InChI-Schlüssel | ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl |
PubChem CID | 810913 |
IUPAC-Name | 4-(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclohexan-1-on |
SMILES | C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15401208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55069.06 |
5 g | N/A | ||||||
15411208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55069.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenKetoketal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
56309-94-5 | |
238.327 | |
ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N | |
810913 | |
C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3 |
C14H22O3 | |
MFCD00809704 | |
ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl | |
4-(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclohexan-1-on |
Spezifikation
Ketoketal | |
C14H22O3 | |
ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl | |
ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N | |
4-(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclohexan-1-on | |
810913 | |
97% |
56309-94-5 | |
MFCD00809704 | |
Insoluble in water. | |
C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3 | |
238.327 | |
238.33 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen