Learn More
KIAA1984 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 20945-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CCDC183 is a protein coding gene.Spezifikation
KIAA1984 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CCDC183 | |
KIAA1984, PARF, RP11 216L13.9 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
84960 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
0.26 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q5T5S1 | |
CCDC183 | |
KIAA1984 Fusion Protein Ag15053 | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |