Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare Mohr-Pipetten (Messpipetten), Klasse B
Robuste Bauweise
Brand: DWK Life Sciences 37020-110
This item is not returnable.
View return policy
Description
Robuste Bauweise
- Für chemische Laborarbeiten—Spitzenöffnungen sind kleiner als für den klinischen Laborbetrieb üblich
- Dauerhafte braune, graduierte Skala, die in ein gleichmäßiges, über dem Konus endendes Rohr eingeschmolzen ist
- Farbcodierung nach Größe für einfache Sortierung
- Gehärtete Spitzen
- Kalibriert auf Volumenabgabe
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 1293, Klasse B, Stil 1.
Specifications
ASTM E438, USP Typ I, Klasse B | |
Borosilikatglas | |
0.01 ml | |
± 0.005 ml | |
Weiß | |
300 mm | |
Wiederverwendbar |
B | |
Ja | |
11,8 in. | |
0.003 oz. | |
0.1 ml | |
Mohr-Pipette |