Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Schutz für die Hände vor Schnittverletzungen. Schutz gemäß PSA-Kategorie 2 sowie hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Einzigartiges Design für exzellente Griffigkeit ohne Abstriche bei der Tastempfindlichkeit.
Marke: KleenGuard™ 13825
79.41 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schutz gemäß PSA-Kategorie 2 sowie hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 für höhere Langlebigkeit
- Einzigartiges Design mit Nitril-Punktbeschichtung auf den Handflächen und nitrilbeschichteten Fingerspitzen für exzellente Griffigkeit
- Perfekt für Aufgaben in der Metallverarbeitung, Glasherstellung und Automobilindustrie.
- Mindestmanschettenlänge gemäß EN 420 zum Schutz des Handgelenks
Bestellinformation
Nur in Nordamerika erhältlich.
Compliance
Schnittfestigkeit der ANSI™ Stufe2/EN388 Stufe 3.
Spezifikation
ANSI 4 | |
Grau | |
Spezifisch | |
HPPE | |
L | |
Montage, Kunststoffe, leichte Rohstoffe | |
13825 | |
13 | |
25 cm |
Polyurethan | |
ANSI A2 | |
Ja | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388 | |
Gestrickt | |
KleenGuard™ G60 | |
9,8 in. |