Learn More
Ansell Kimtech G3 Latex beidseitig tragbare Handschuhe
Kimtech™ G3 Latex Reinraumhandschuhe bieten empfindlichen und flexiblen Schutz in Reinräumen der ISO-Klasse 3 oder höher. Die Handschuhe verfügen über eine herausragende Reinheit und eine strukturierte Oberfläche für eine verbesserte Haptik.
493.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kat. III gemäß (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1,5
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17805385
Unterlagen ansehen
Ansell
56813-40
S
493.00 €
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17825385
Unterlagen ansehen
Ansell
56814-40
M
493.00 €
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17815385
Unterlagen ansehen
Ansell
56816-40
XL
493.00 €
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Analysenzertifikat online verfügbar
  • Hochwertiges Latex bietet hochgradigen Schutz vor Kontamination durch Mikroorganismen, Chemikalienspritzer, Partikel und extrahierbare Substanzen
  • Geeignet für den Einsatz in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher. Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
  • Die Handschuhe sind nicht steril, beidseitig tragbar, einmalig verwendbar und naturfarben
  • Die Struktur an Handflächen und Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Bestellinformation
100 Handschuhe, flach verpackt in einer Doppelpackung, mit Bündchen, die an der Öffnung des Innenbeutels ausgerichtet sind. Zehn Beutel pro Polyethylen-Verpackungsfolie, verpackt in einem doppelwandigen Transportkoffer.
Compliance
Getestet gemäß IEST-RP-CC005.2; erfüllt AQL 1.5-Standards für entscheidende Defekte. Erfüllt oder übertrifft ASTM D3578-Standard.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2
Klasse 10 (ISO 4)
1,5
Zur einmaligen Verwendung
8.7 mil
Beidseitig tragbar
Latex
0.20 mm
Controlled Environment Gloves
8 mil
Kimtech™ Pure G3
30,5 cm
Kat. III gemäß (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
Yes
Naturfarben
Keine Textur
0.22 mm
Nein
7,9 mil
Puderfrei
Unsteril
0.20 mm
12 in.