Learn More
Ansell Kimtech Pure™ G5 Latexhandschuhe
Vom Hersteller für ISO-Klasse 5 oder höher empfohlen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3578
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kat. III gemäß (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Farbe Naturfarben
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Diese Produkte enthalten Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden. Informationen zum Einsatz dieser Produkte sind den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu entnehmen.
Beschreibung
Beschreibung
Geringe Anzahl an natürlichen Gummiproteinen.
  • Texturierte Handflächen und Finger
  • Das gerollte Bündchen stabilisiert und vereinfacht das Überstreifen
  • Beidhändig
  • Dicke: 8.3 Thou
  • Länge: 25 oder 30.5 cm (10 oder 12 in.)
Bestellinformation
Großpackung mit 100 Handschuhen pro doppelt verpacktem Polybeutel im Großbeutel.
Compliance
Erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der geltenden ASTM™ D3578 Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D3578
Klasse 100 (ISO 5)
Naturfarben
Beidseitig tragbar
Latex
Unsteril
8.3 mm
12 in.
Kat. III gemäß (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
1.5
Keine Textur
Nein
Puderfrei
8 mil
Kimtech™ Pure G5
30.5 cm