Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™ G10 Nitril-Handschuhe, arktikblau
Der Schutz, das Leistungsverhalten und der Komfort von Nitril zum günstigen Preis des alltäglichen Latex
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199 und CFIA-zugelassen, CFIA-Zulassung
Anwendungen Industriell
AQL 4
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beschreibung
Beschreibung
Bequemer und wirtschaftlicher als Standardhandschuhe aus Nitril, dennoch mit ausgezeichnetem Schutz bei einer Vielzahl industrieller Anwendungen. Ideal für elektronische Montage, Elektroinstallation, Malarbeiten, Herstellung, Aluminiumdruckguss, Automobil- und Lebensmittelverarbeitungsanwendungen.
  • Außergewöhnlicher Tragekomfort und Bewegungsfreiheit
  • Latexfreies, natürliches Gummi reduziert das Risiko allergischer Typ-1-Reaktionen
  • Bietet die Empfindlichkeit von Latex und den Schutz von Nitril
  • Puderfrei, um den Austrocknungseffekt von Puder auf Haut zu minimieren
  • In den USA und Europa für die Lebensmittelverarbeitung zertifiziert
  • Umweltfreundliche Verpackung bedeutet mehr Wert bei weniger Abfall
  • Texturierte Fingerspitzen für besseren Griff
  • Gerolltes Bündchen stabilisiert und vereinfacht das Überstreifen
  • Beidhändig
  • Länge: 24 cm (9.5 in.)
  • Dicke: 2 Thou
  • Farbe: Arktisch blau
  • Umweltfreundlich: Produkt besitzt umweltfreundliche Attribute oder Eigenschaften (z. B. wassersparend, bleifrei usw.) wie in den Produktdetails beschrieben
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR 170-199 und CFIA-zugelassen, CFIA-Zulassung
4
Zur einmaligen Verwendung
Ja
Puderfrei
0,05 mm
24 cm
Industriell
Blau
Teilweise texturiert
Nitril
2 mil
9,5 in.