Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ Enghalsige Reservoirflasche mit verstärkten Rändern und Ablassröhrchen (unten)
Der Anschluss für das Glasrohr ist mit der Flasche verschmolzen
Marke: DWK Life Sciences KC14607250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruchs
- Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
- Gummistopfen zum Verschließen von schmalen Mündungen mit verstärktem Rand
- Glas entspricht ASTM™ E 438, Typ I, Klasse A-Spezifikationen
- Die Größen 250 und 500 ml passen für flexible Schläuche mit 5/16 in. Innendurchmesser
- Die Größen mit 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 3/8 in. Innendurchmesser
Spezifikation
250 ml | |
2,83 Zoll | |
18 mm | |
Schlauchauslass am Boden | |
2 | |
132 mm | |
5.19 Zoll | |
0.31 Zoll |
8.45 oz. | |
0.71 Zoll | |
Lagerung und Ableitung von Flüssigkeiten durch Schlauchauslass im Boden | |
Borosilikatglas | |
Eng | |
Reservoirflasche | |
72 mm | |
7.92 mm |