Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ Enghalsige Reservoirflasche mit verstärkten Rändern und Ablassröhrchen (unten)
Der Anschluss für das Glasrohr ist mit der Flasche verschmolzen
Marke: DWK Life Sciences KC146072000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruchs
- Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
- Gummistopfen zum Verschließen von schmalen Mündungen mit verstärktem Rand
- Glas entspricht ASTM™ E 438, Typ I, Klasse A-Spezifikationen
- Die Größen 250 und 500 ml passen für flexible Schläuche mit 5/16 in. Innendurchmesser
- Die Größen mit 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 3/8 in. Innendurchmesser
Spezifikation
2000 ml | |
5.35 Zoll | |
27 mm | |
Schlauchauslass am Boden | |
6 | |
250 mm | |
9,84 in. | |
0.37 Zoll |
67.62 oz. | |
1,06 in. | |
Lagerung und Ableitung von Flüssigkeiten durch Schlauchauslass im Boden | |
Borosilikatglas | |
Eng | |
Reservoirflasche | |
136 mm | |
9.52 mm |