Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ Enghalsige Reservoirflasche mit verstärkten Rändern und Ablassröhrchen (unten)
Der Anschluss für das Glasrohr ist mit der Flasche verschmolzen
Marke:  DWK Life Sciences KC1460720000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11777969
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruchs
  • Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • Gummistopfen zum Verschließen von schmalen Mündungen mit verstärktem Rand
  • Glas entspricht ASTM™ E 438, Typ I, Klasse A-Spezifikationen
  • Die Größen 250 und 500 ml passen für flexible Schläuche mit 5/16 in. Innendurchmesser
  • Die Größen mit 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 3/8 in. Innendurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 l
11.41 Zoll
58 mm
Schlauchauslass am Boden
12
495 mm
19.48 Zoll
0.37 Zoll
676.28 oz.
2.28 Zoll
Lagerung und Ableitung von Flüssigkeiten durch Schlauchauslass im Boden
Borosilikatglas
Eng
Reservoirflasche
290 mm
9.52 mm