Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer
Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz
Marke: DWK Life Sciences 885450-0023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz
- Kann mit Motor angetrieben werden
- Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
- Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006 Zoll (0.10 bis 0.15 mm) Abstand haben
Spezifikation
0,59 oz. | |
15 ml (0.59 oz.) | |
10 mm | |
Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas | |
6,88 in. | |
175 mm | |
0,98 in. | |
15 ml |
0,004 bis 0,006 in. | |
0,39 in. | |
Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge | |
10,9 in. | |
278 mm | |
23 | |
25 mm | |
0,1 bis 0,15mm |