Learn More
Kimtech™ Kimtech™ G5 sterile, handspezifische Latexhandhandschuhe
Kimtech™ G5 Sterile Latex handspezifische Handschuhe sorgen für ein hohes Maß an Kontaminationskontrolle in kritischen und kontrollierten Reinraumumgebungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; 0123; Category III PPE - CE Complex
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Hand Spezifisch
Material Latex
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Kimtech™ G5 Sterile Latex gloves provide sensitive and dextrous protection in EU GMP ISO Class 5 Grade A sterile cleanrooms. The hand-specific gloves are suitable for double-donning and feature a textured finish for enhanced tactile performance.
  • Entwickelt für eine hohe Kontaminationskontrolle in kritischen und kontrollierten Reinraumumgebungen.
  • Geeignet für den Einsatz in regulierten, sterilen Reinräumen der EU GMP ISO-Klasse 5 Gütegrad A oder höher
  • Sterilisiertes Latex gewährleistet einen konformen und nahtlosen Schutz, wann und wo es darauf ankommt.
  • Eine hochwertige Oberfläche mit verbesserter Texturierung an der Handfläche und den Fingerspitzen sorgt für besseren Halt, eine verbesserte Tastempfindlichkeit und Komfort bei nassen und trockenen Bedingungen.
  • Das Naturkautschuklatexmaterial wird mit Gammastrahlung sterilisiert (validiert auf Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterility Assurance Level, SAL-Wert) 10-6) und speziell gewaschen und formuliert, um einen vollständig getesteten Schutz gegen Proteine, Mikroorganismen, Partikel und chemische Spritzer zu bieten.
  • Die handspezifischen Handschuhe verfügen außerdem über einen Rollrand, der zusätzliche Festigkeit bietet und das Anziehen erleichtert. Die Handschuhe sind doppelt verpackt, um Schutz und Sauberkeit zu gewährleisten.
  • Geeignet für doppeltes Anziehen, Einwegprodukt und in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Strenge Produktentwicklung und strenge Tests in Kombination mit bewährten Herstellungsprozessen resultieren in Latex-Reinraumhandschuhen, die viele gesetzliche Vorschriften erfüllen und alle relevanten technischen Informationen enthalten.
  • Lieferbare Größen: 6.0 – 10.0
  • Verpackung: 10 Beutel x 20 Paar handspezifische, natürliche Handschuhe
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001; 0123; Category III PPE - CE Complex
Vollständig texturiert
Latex
Rollrand
30 cm
Klasse 100 (ISO 5)
Spezifisch
Steril
28 Mpa (27 Mpa after aging)