Learn More
KIRREL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen KIRREL3
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16878094
Unterlagen ansehen
Proteintech
18055-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16868094
Unterlagen ansehen
Proteintech
18055-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the nephrin-like protein family. These proteins are expressed in fetal and adult brain, and also in podocytes of kidney glomeruli. The cytoplasmic domains of these proteins interact with the C-terminus of podocin, also expressed in the podocytes, cells involved in ensuring size- and charge-selective ultrafiltration. The protein encoded by this gene is a synaptic cell adhesion molecule with multiple extracellular immunoglobulin-like domains and a cytoplasmic PDZ domain-binding motif. Mutations in this gene are associated with several neurological and cognitive disorders. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
KIRREL3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q8BR86, Q8IZU9
315546, 67703, 84623
KIRREL3 Fusion Protein Ag12573
Primary
-20°C
KIRREL3
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1867, Kin of IRRE like protein 3, KIRRE, KIRREL3, MRD4, NEPH2, Nephrin like protein 2, PRO4502
Kirrel3
IgG
Antigen Affinity Chromatography