Learn More
Kjeltabs Cu-3.5, Foss™
Click to view available options
Menge:
1000 Tablets
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper Kjeltabs |
Menge | 1000 Tablets |
CAS | 7758-99-8 |
Physikalische Form | Flat Round Speckled Tablets |
Summenformel | CuH10O9S |
MDL-Nummer | MFCD00149681 |
InChI-Schlüssel | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | Kupfer(2+) Pentahydrat Sulfat |
Molekulargewicht (g/mol) | 249.68 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.