Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
Atmungsaktive Schutzanzüge von begrenzter Lebensdauer mit Kapuze und Sturmklappe für Atemschutzmaske. Ausgel. a. Tragekomf., Sicherh. + Reißfestigk. Antistatik- + allg. Schutz gegen Wasser- + Chemikalienspritzer, anderer Flüssigkeiten + gegen Staubpart. PSA Kat. III.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 96810
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 5 & 6.
- Bietet als Einweg-Produkt Antistatik-Schutz und generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel.
- Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Feststoffpartikel und radioaktive Kontamination durch feste Partikel – EN 1073-2.
- Silikonfrei, fusselarm und für Antistatik behandelt – gemäß EN 1149-5.
Spezifikation
A50 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Spritzer und Partikel | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Elastic | |
Attached | |
Genäht | |
A50 PSA Kategorie III | |
23,4 in. | |
11,011 lb. |
S | |
Antistatisches SMS | |
Reusable | |
Elastisch | |
Hooded | |
2-Wege-Reißverschluss | |
Unsteril | |
Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Partikel, Flüssig | |
60 cm | |
5,005 kg |