Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Airless-Ware Glasstopfen mit Gaseinlass-Adapter
Einlassadapter für Vakuum- und AILLESS-WARE™ mit einer Auswahl an 14/20 oder 24/40 konischen Standardverbindungen.
88.69 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A |
---|---|
Enthält | Patentierter 809000 Druck-/Vakuumhalter |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Einlassadapter |
Breite (angloamerikanisch) | 2.36 Zoll |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15253886
|
DWK Life Sciences
211300-1420 |
14/20 Innen | 3,85 in. | ||||||
Beschreibung
- Innere Standard-Konusverbindung
- 211300 Serie hat einen Glasstopfen
- Hergestellt aus Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Entspricht USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A | |
Borosilikatglas | |
2.36 Zoll |
Patentierter 809000 Druck-/Vakuumhalter | |
Einlassadapter | |
60 mm |