Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hochwertige 5 mm-NMR-Probenröhrchen
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Marke:  DWK Life Sciences 897230-0008
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10570753
  • 84.00 € / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.37 mm (0.01475 Zoll)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,19 in.
Borosilikatglas
Kompressionspassung
±0.0015 in.
±0.0011 in.
300 MHz
Kappe
Zylindrisch
0,38 mm
203,2 mm
Polyethylen
5 mm
0.165 Zoll
4,2 mm
Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen
8 in.
0.014 Zoll