Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Röhrchenadapter aus Glas für Rotationsverdampfer
Optimal für den Einsatz mit kleinen Proben
Marke: DWK Life Sciences 747130-1314
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit kleinen Proben
Zum Anschluss von standardmäßigen Rotationsverdampferfallen an Fläschchen mit verschiedenen GPI-Gewindegrößen. Zu den häufigsten Anschlussgeräten gehören Accuform™ Fläschchen mit 1 bis 10 ml (06-100C, 06-100E, 06-100F, 06-100G). Alle Standardfläschchen mit GPI-Gewinde können verwendet werden.
Spezifikation
Glas | |
Standard Taper Joint: 14/20 | |
Vial Connecting Adapter | |
13 – 425 |