Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Röhrchenadapter aus Glas für Rotationsverdampfer
Optimal für den Einsatz mit kleinen Proben
27.54 €
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15359796
|
DWK Life Sciences
747130-1314 |
13 – 425 | Standard Taper Joint: 14/20 | N/A | |||||
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit kleinen Proben
Zum Anschluss von standardmäßigen Rotationsverdampferfallen an Fläschchen mit verschiedenen GPI-Gewindegrößen. Zu den häufigsten Anschlussgeräten gehören Accuform™ Fläschchen mit 1 bis 10 ml (06-100C, 06-100E, 06-100F, 06-100G). Alle Standardfläschchen mit GPI-Gewinde können verwendet werden.
Spezifikation
Glas | |
Vial Connecting Adapter |