Learn More
KRT80 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen KRT80
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16856594
Unterlagen ansehen
Proteintech
16835-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16846594
Unterlagen ansehen
Proteintech
16835-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. This gene′s expression profile shows that it encodes a type II epithelial keratin, although structurally the encoded protein is more like a type II hair keratin. This protein is involved in cell differentiation, localizing near desmosomal plaques in earlier stages of differentiation but then dispersing throughout the cytoplasm in terminally differentiating cells. The type II keratins are clustered in a region of chromosome 12q13. Two transcript variants encoding two different fully functional isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
KRT80
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q0VBK2, Q6IMF1, Q6KB66
144501, 315318, 74127
KRT80 Fusion Protein Ag10498
Primary
-20°C
KRT80
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CK 80, Cytokeratin 80, K80, KB20, keratin 80, KRT80, Type II keratin Kb20
Krt80
IgG
Antigen Affinity Chromatography