Learn More
Ansell KSR™ Vinylbeschichtete Handschuhe
Handschuhe der KSR ™22515-Serie – leicht, flexibel und bequem. Ideal für leichtes Arbeiten mit langer Tragedauer. Ausgezeichnete Griffigkeit für den Umgang mit kleinen und schwierigen Objekten.
Marke:  Ansell 22515070
78.11 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12600782
  • 114.00 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
  • Überziehbare Bündchen für leichtes An- und Ausziehen
  • Ideal für langen Tragezeiten bei Anwendungen mit leichter Beanspruchung
  • Verbesserter Griff für die Handhabung kleiner, komplexer Objekte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Gelbbraun
Spezifisch
7
Untersuchung, Montage und Metallverarbeitung
Baumwolle
PVC
ANSI A1
Tauchbeschichtete Handschuhe
2121A
Offen
22-515