Learn More
L(+)-Asparaginsäure, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10467090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-84-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00002616
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanidsäure
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Aspartic acid
Schmelzpunkt >230.0°C
Namenshinweis 98+%
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung + 25.00
Sulfat 300ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Menge 500 g
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L(+)-Aspartic acid