Learn More
L-beta-Prolin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 72580-53-1 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
77.79 € - 220.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS 72580-53-1
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD06738463
InChI-Schlüssel JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
PubChem CID 1501969
IUPAC-Name (3S)-pyrrolidin-3-Carbonsäure
SMILES C1CNCC1C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15464288
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57895.MD
250 mg
77.79 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15454288
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57895.03
1 g
220.10 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is an agrochemical and pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein agrochemisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
72580-53-1
115.132
JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
1501969
C1CNCC1C(=O)O
C5H9NO2
MFCD06738463
s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
(3S)-pyrrolidin-3-Carbonsäure
Spezifikation
L-beta-Proline
72580-53-1
MFCD06738463
s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
(3S)-pyrrolidin-3-Carbonsäure
1501969
+18° (c=2 in Water)
185°C to 191°C
C5H9NO2
3537293
Slightly soluble in water.
C1CNCC1C(=O)O
115.132
115.13
≥98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern