Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutaminsäure, ≥99 %
Artikelnummer. 11467277
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
It is used as a chiral building-block in the synthesis of the (S)-isomer of -butyrolactone-4-carboxylic acid.  L-Glutamic acid is widely used in fields of medicine, food processing, industry, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als chiraler Baustein bei der Synthese des (S)-Isomers von -Butyrolacton-4-Carbonsäure verwendet.  L-Glutaminsäure wird häufig in den Bereichen Medizin, Lebensmittelverarbeitung, Industrie usw. verwendet
Löslichkeit
Es ist sehr geringfügig löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002634
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid
Schmelzpunkt 189°C to 192°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Beilstein 1723801
Merck Index 14,4469
Löslichkeitsinformationen It is very slightly soluble in cold water.
Dichte 1.525
Menge 1000 g
Formelmasse 147.13
Optische Drehung +31° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) ≥99%