Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin-Sulfoximin, 98+ %
Artikelnummer. 10607944 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 15985-39-4 | C5H12N2O3S | 180.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15985-39-4
Summenformel C5H12N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 180.22
MDL-Nummer MFCD00002621
InChI-Schlüssel SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Synonym l-methionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl butanoic acid, l-methionine r,s-sulfoximine, methionine sulfoximine l, l-s-3-amino-3-carboxypropyl-s-methylsulfoximine, butanoic acid, 2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl-, 2s, l-methionine-s,r-sulfoximine, prestwick_805, l-methionine-sulfoximine
PubChem CID 89034
ChEBI CHEBI:28490
IUPAC-Name (2S)-2-azaniumyl-4-[imino(methyl)oxo-λ⁶-sulfanyl]butanoate
SMILES CS(=N)(=O)CC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine sulfoximine
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 210.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand +13.50° (20°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung + 13.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 180.22
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Methionine sulfoximine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.