Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Prolin, ≥99 %
Artikelnummer. 10460374
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
L-Prolin (CAS-Nr. 147-85-3, Synonym:(S)-Pyrrolidin-2-Carbonsäure) ist eine nichtessentielle Aminosäure und ein Baustein von Proteinen, die Anwendungen wie die Katalysatorfunktion bei chemischen Reaktionen haben.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• L-Prolin ist eine Aminosäure, die sich als Bestandteil verschiedener Proteine findet.
Anwendung
• L-Proline wird als asymmetrischer Katalysator in der organischen Synthese und asymmetrischen Aldol-Cyclisierung verwendet.
• Kommt auch zusammen mit Ninhydrin in der Chromatographie zum Einsatz.
• Ist an der Michael-Addition von Dimethylmalonat zu alfa-beta-ungesättigten Aldehyden beteiligt.
• Wird aufgrund seiner osmoprotaktanten Eigenschaft in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen verwendet
• Vorläufer von Hydroxyprolin in Kollagen und an der ordnungsgemäßen Funktion von Gelenken und Sehnen beteiligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-85-3
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00064318
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Proline
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Beilstein 22, 2
Spezifische Drehung -84.5° to -86.8° (20°C, 589nm) (c=4, H2O)
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 7895
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Dichte 1.3500g/mL
IUPAC-Name Pyrrolidin-2 -Carbonsäure
Spezifischer Drehzustand − 85.50 (20.00°C c=4,H2O)
Menge 500 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle