Learn More
Liebherr™ Kühlschrank der Serie L
Spezifikation
Beschreibung Refrigerator
Kapazität (metrisch) 180 L
Temperaturbereich 1 °C bis 15 °C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Self-closing
Mehr Spezifikationen ansehen
Spezifikation
Refrigerator
1 °C bis 15 °C
Self-closing
Plastic-coated Grid
White
86 H x 60 W x 60 D cm
86 cm
60 cm
220/240 V
50 Hz
180 L
R600A
Stahl
Plastic white containers
Automatisch
44.1 cm
70.2 cm
51.3 cm
220 - 240 V 50 Hz
40 kg