Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Flüssiges Fast-Red-Substratsystem
Verwenden Sie ein weit verbreitetes Chromogen für die immunhistochemische Färbung und Immunblotting mit dem Epredia™ Lab Vision™ Liquid Fast-Red Substrate System.
Spezifikation
Chromagentyp | Fast-Red |
---|---|
Produktlinie | Lab Vision™ |
Substrattyp | Naphtholphosphat-Substrat |
Lagerungsbedingungen | Lagerung bei 2 ° bis 8 °C |
Beschreibung
Verwenden Sie ein weit verbreitetes Chromogen für die immunhistochemische Färbung und Immunblotting mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ Liquid Fast-Red Substrate System.
Fast-Red bildet in Gegenwart alkalischer Phosphatase ein hellrotes Reaktionsprodukt.- Das hellrote Reaktionsprodukt kann mithilfe der Hellfeld- oder Fluoreszenzmikroskopie sichtbar gemacht werden.
- Da flüssiges Fast-Red nicht in Xylolen und Alkoholen löslich ist, kann es zur permanenten Eindeckung verwendet werden.
1. Die Arbeitslösung direkt vor Gebrauch ansetzen.
2. 1 Tropfen (40 μl) Flüssiges Fast-Red-Chromogen auf 3 ml Naphtholphosphat-Substrat geben und gut mischen.
3. Die Lösung auf den Gewebeschnitt geben. Arbeitslösung innerhalb von 15 Minuten nach der Herstellung verwenden, da sonst die Empfindlichkeit beeinträchtigt wird.
4. Gewebeschnitt 10-25 Minuten inkubieren.
5. Das Gewebe spülen, gegenfärben und abdecken.
Für permanente Abdeckung:
a. Objektträger auf einer Wärmeplatte bei 37 °C an der Luft trocknen lassen, bevor das permanente Eindeckmittel aufgetragen wird (bevorzugte Methode).
ODER
b. Dehydrieren und kurz in Alkohol und Xylol klären (nicht länger als jeweils 10 Sekunden), bevor das permanente Eindeckmittel aufgetragen wird.
Für Abdeckung auf Wasserbasis:
a. Jedes Gelatine-basierte Befestigungsmedium (z. B. Permafluor TA-030-FM)
b. UltraMount-Eindeckmittel auf Wasserbasis (TA-060-UM, trocknet hart, für den Gebrauch ohne Deckglas)
b. VisionMount-Eindeckmittel auf Wasserbasis (TA-060-UG, trocknet hart, für den Gebrauch ohne Deckglas)
Hinweis: UltraMount und VisionMount mit Alkohol entfernen.
Spezifikation
Fast-Red | |
Lab Vision™ | |
Naphtholphosphat-Substrat | |
Lagerung bei 2 ° bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate