Learn More
Epredia™ Lab Vision™ gebrauchsfertige Streptavidin-Peroxidase
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
60 ml
Packungsgröße:
60 Milliliter
Beschreibung
Bei einem 10 Minuten langen Inkubieren von Objektträgern mit Thermo Scientific™ Lab Vision™ Streptavidin Alkalische Phosphatase (gebrauchsfertig) bleiben die Ergebnisse über 18 Monate stabil. Das Reagenz ist für den Gebrauch mit einem Streptavidin-Biotin-markierten immunenzymatischen Antigen-Detektionssystem vorgesehen.
Lagerungsbedingungen: Lagerung bei 2 °-8 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Streptavidin Peroxidase (gebrauchsfertig) |
Menge | 60 ml |
Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C. Jede Komponente ist 18 Monate lang stabil. |
Produktlinie | Lab Vision™ |
Produkttyp | Streptavidin Peroxidase |