Learn More
Labconco™ Außenabdeckungen für Handschuhanschluss
Kann mit oder ohne Handschuhe über den Handschuhöffnungen angebracht werden, um Spül-/Füllvorgänge zu erleichtern und die inerte Atmosphäre zu erhalten
Marke: Labconco™ 5242200
191.34 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Zwei Klammern
Beschreibung
Kann mit oder ohne Handschuhe über den Handschuhöffnungen angebracht werden, um Spül-/Füllvorgänge zu erleichtern und die inerte Atmosphäre zu erhalten
- Aus gegossenem Neopren hergestellt
- Zur Verwendung mit allen Handschuhboxen
Spezifikation
3,5 lb. | |
1,6 kg | |
Gehäuse-Kit | |
Alle Handschuhboxen |