Learn More
Buerkle™ Löffel LaboPlast™ , Einweg
Der LaboPlast™ Einweglöffel aus Polystyrol wird in unserem Reinraum der Klasse 7 (10,000) hergestellt und einzeln für den Einweggebrauch verpackt. Der Löffel ist in zwei Größen, 2.5 ml (ähnlich einem Teelöffel) und 10 ml (ähnlich einem Esslöffel), erhältlich und eignet sich ideal für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten.
54.50 € - 59.25 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15346317
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0011 |
2,5 mL | 127 mm |
54.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15356317
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0012 |
10 ml | 170 mm |
59.25 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Der Einweglöffel LaboPlast™ aus Polystyrol wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt.
Der Löffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
- PS, weiß
- Einzeln verpackt
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
Spezifikation
Polystyrol | |
Unsteril | |
FDA |
Ja | |
Weiß | |
Lebensmittel |