Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
Die LaboPlast™ Disposable Scoop aus Polystyrol wird in einem Reinraum der Klasse 7 hergestellt und montiert und für den Einmalgebrauch einzeln verpackt. Die Einwegschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
Marke: Buerkle™ 5378-0014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einwegschaufel mit oder ohne Abdeckung
- Polystyrol, weiß
- Einzeln verpackt
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Polystyrol | |
Deckel | |
250 mL | |
Unsteril | |
FDA | |
10 |
Mit Deckel | |
Polystyrol | |
Ja | |
Weiß | |
Lebensmittel | |
235 mm |