Learn More
Cytiva Verbindungsvorrichtung für Laborverteiler
Zubehör: Verbindungsvorrichtung für Mikrobiologie-Verteiler.
Marke: Cytiva 4893
205.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Laborverteiler wurde für Flexibilität und Reduzierung der Kreuzkontamination entwickelt
- Der Laborverteiler verfügt über austauschbare Adapter für die meisten Trichter und eine Verbindungsvorrichtung zur Verdopplung der Testkapazität bei gleichzeitiger Sterilisation in Standardautoklaven
Spezifikation
Edelstahl (316L) | |
Unsteril |