Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung, Polyesterlaminierung
Marke:  Brady™ 250402
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10385614
Spezifikation
ISO 7013
Je 1
Laminiertes Polyester
200 mm
200 mm
Quadratisch
Richtungspfeil
Weiß auf Grün
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
7,9 x 7,9 Zoll
Escape Route Sign