Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Marke:  Brady™ 250105
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10597804
  • 4.50 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
  • Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
  • Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
  • Durchmesser 100 mm
  • Blau oder weiß
Spezifikation
Spezifikation
EU-Richtlinie 2002/95/EG
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
-40 °C bis 110 °C
Gehörschutz verwenden
Weiß auf Blau
PIC 252-DIA 200-B7541 (BRANDED)
Polyester
Dauerhaftes Acryl
200 mm
0,024 mm
Rund
Gebotsschild