Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Marke: Brady™ 250106
3.23 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich- Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
- Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
- Durchmesser 100 mm
- Blau oder weiß
Spezifikation
EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
-40 °C bis 110 °C | |
Atemschutz verwenden | |
Weiß auf Blau |
PIC 253-DIA 100-B7541 (BRANDED) | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
100 mm | |
0,024 mm | |
Rund | |
Gebotsschild |