Learn More
Lanthanchlorid-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073253 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CL3La.7H2O, CAS-Nummer 10025-84-0, 100 g, weiß, 371,38 g/mol, 91 °C, 149756, Kunststoffpulverbehälter, massiv
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Summenformel Cl3H14LaO7
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
MDL-Nummer MFCD00149756
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Schmelzpunkt 91°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Formelmasse 371.38g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.