Learn More
Lanthan(III)-carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
101.51 € - 391.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS 54451-24-0
Summenformel C3La2O9
Molekulargewicht (g/mol) 457.84
MDL-Nummer MFCD00011069
InChI-Schlüssel NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name dilanthanum(3+) tricarbonate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013197.18
50 g
101.51 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11312298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013197.30
250 g
391.95 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lanthanum(III) carbonate hydrate is used as a starting material for the preparation of lanthanum strontium manganite, which is used in solid oxide fuel cell applications. It is also involved in the preparation of high-temperature superconductors. It finds application in medicine as a phosphate binder. Further, it is used in the treatment of hyperphosphatemia. In addition to this, it is used for the tinting of glass, water treatment and as a catalyst for hydrocarbon cracking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
54451-24-0
457.84
NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
[La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
C3La2O9
MFCD00011069
dilanthanum(3+) tricarbonate
Spezifikation
Lanthanum(III) carbonate hydrate
Pulver/Klumpen
C3La2O9
14,5364
NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
dilanthanum(3+) tricarbonate
457.85 (Anhydrous)
Reacton™
2.6 g/mL to 2.7 g/mL
54451-24-0
(REO)
MFCD00011069
Soluble in acids. Insoluble in water.
[La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
457.84
99.99%
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-599-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen